MAK053
Alcohol Dehydrogenase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric tests
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
gastrointestinal diseases
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ADH1A(124) , ADH1B(125) , ADH1C(126) , ADH4(127) , ADH5(128) , ADH6(130) , ADH7(131)
mouse ... ADH1C(11522) , ADH4(26876) , ADH5(11532) , ADH6A(69117) , ADH7(11529)
rat ... ADH1C(24172) , ADH4(29646) , ADH5(100145871) , ADH6(310903) , ADH6A(295498) , ADH7(171178)
Descripción general
Aplicación
Idoneidad
Principio
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.