Key Documents
SCR150
Sigma-Aldrich
Ensayo de detección de la ALDH AldeRed®
Sinónimos:
ALDH Assay, Aldehyde Dehydrogenase Assay, Cancer Stem Cell Assay
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Quality Level
fluorescence
λex 488 nm
λex 532 nm
λem 615 nm
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
General description
El kit de detección de ALDH AldeRed proporciona a los científicos del cáncer y células madre nuevas capacidades para el aislamiento y la caracterización de células vivas. El reactivo AldeRed es un sustrato fluorescente desplazado al rojo de la aldehído deshidrogenasa (ALDH), lo que permite identificar y aislar las células mediante citometría de flujo con el uso simultáneo de líneas celulares fluorescentes verdes, anticuerpos, animales transgénicos y análisis con reportero.
¡Obtenga más información sobre AldeRed en Nature Communications! (¡Aprenda ahora!)
La elevada actividad de la ALDH sirve como un marcador universal de células madre, tanto sanas como malignas. Las células pueden identificarse y aislarse en función de la actividad enzimática de la ALDH, una enzima destoxificante responsable de la oxidación de subproductos peligrosos del aldehído. El marcador ALDH se ha utilizado para aislar las células madre cancerosas de diversas neoplasias malignas humanas: vejiga, mama, cuello uterino, colon, cabeza y cuello, hígado, pulmón, páncreas, próstata y ovario. En el análisis AldeRed se emplea un sustrato de la ALDH fluorescente y no tóxico (AldeRed 588-A) que se difunde libremente en las células intactas y viables, pero permanece atrapado dentro de las células una vez convertido por la ALDH en el ácido correspondiente. La cantidad de fluorescencia producida es proporcional a la actividad ALDH en las células y se mide mediante citometría de flujo, lo que permite la clasificación de células activadas por fluorescencia (FACS). Este kit suministra el inhibidor de la ALDH, el dietilaminobenzaldehído (DEAB), que se utiliza en las pruebas de control negativo necesarias para la evaluación de la fluorescencia de fondo.
Application
• Para una excitación y emisión óptimas de AldeRed 588-A, utilice una combinación de láser azul (488 nm) o láser verde (532 nm) con el detector PE-Texas Red (615 nm). También es posible la detección en canales de medición proximales (p. ej., PE), pero puede afectar a la MFI (intensidad de fluorescencia media) delta entre la muestra problema y la muestra de control tratada con DEAB.
• Todas las células vivas intactas (incluso con baja expresión de ALDH) se vuelven fluorescentes tras la exposición a AldeRed 588-A activado. La generación de un control tratado con DEAB es necesaria para que cada muestra celular establezca la fluorescencia basal.
• Manipule todos los reactivos utilizando técnicas asépticas.
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Cáncer y apoptosis &
Components
1. Reactivo AldeRed: (pieza CS216596). Un (1) vial que contiene 50 µg de reactivo en polvo AldeRed.
2. Reactivo DEAB: (pieza CS216595). Un (1) vial que contiene 1 ml del reactivo DEAB (dietilaminobenzaldehído).
3. Ácido clorhídrico (2N): (pieza CS216594). Un (1) vial que contiene 1,5 ml de ácido clorhídrico 2 normal.
4. Dimetilsulfóxido: (pieza CS216593). Un (1) vial que contiene 1,5 ml de dimetilsulfóxido (DMSO).
5. Tampón de análisis AldeRed : (pieza CS216592). Cuatro (4) frascos con 25 ml de tampón de análisis AldeRed cada uno.
6. Verapamilo: (Pieza CS220012). Cuatro (4) viales que contienen 615 µg de verapamilo en polvo cada uno.
Quality
• Cada lote se prueba midiendo la actividad ALDH en células SK-BR-3 mediante citometría de flujo.
• El reactivo AldeRed® es puro al 95 % (PMR)
Storage and Stability
• Conservar el kit a 2-8°C.
• El reactivo AldeRed reconstituido y activado puede conservarse en alícuotas a -20°C, protegido de la luz durante un máximo de 1 año. No se recomienda congelar y descongelar repetidamente.
• El tampón de análisis AldeRed enriquecido con verapamilo puede conservarse a 2-8°C en alícuotas durante un máximo de 3 meses.
Legal Information
ALDERED is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Visite la Librería de documentos
Hybrid clone cells derived from human breast epithelial cells and human breast cancer cells exhibit properties of cancer stem/initiating cells.
Gauck, D; Keil, S; Niggemann, B; Zanker, KS; Dittmar, T
BMC Cancer null
Loren E Stallcop et al.
Lab on a chip, 18(3), 451-462 (2018-01-11)
Tape-based razor-printing is a flexible and affordable ultra-rapid prototyping approach for microscale device fabrication. However, integration of this prototyping approach into cell-based assay development has been limited to proof of principle demonstrations. This is in large part due to lack
Natalia Pajuelo-Lozano et al.
Theranostics, 10(21), 9601-9618 (2020-08-31)
Rationale: Gastric cancer (GC) is a solid tumor that contains subpopulations of cancer stem cells (CSCs), which are considered drivers of tumor initiation and metastasis; responsible for therapeutic resistance; and promoters of tumor relapse. The balance between symmetric and asymmetric
Chemosensitization and inhibition of pancreatic cancer stem cell proliferation by overexpression of microRNA-205.
Chaudhary, AK; Mondal, G; Kumar, V; Kattel, K; Mahato, RI
Cancer letters null
Lars Zimmermann et al.
Oncotarget, 8(5), 8173-8188 (2016-12-29)
4-hydroxy-2-nonenal (HNE), a toxic lipid peroxidation product, is associated with oxidative damage in cells and involved in various diseases including the initiation and progression of cancer. Cancer cells have a high, adaptable metabolism with a shift from oxidative phosphorylation to
Artículos
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocolos
Step-by-step tumorpshere formation protocol that can used to generate 3D cancer stem cell spheroids.