Saltar a
M9766
4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside
α-glucosidase substrate, fluorogenic, ≥99% (TLC), powder
Sinónimos:
4-Methylumbelliferyl α-D-glucoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$54.100
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$73.700
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$165.000
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$354.000
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.070.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18O8
Número CAS:
Peso molecular:
338.31
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
241-794-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1690776
$54.100
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside, α-glucosidase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-JZYAIQKZSA-N
Application
4-Methylumbelliferyl ǥ-D-glucopyranoside has been used to assay acid alpha-glucosidase (GAA) activity in tissue homogenates.
Biochem/physiol Actions
4-Methylumbelliferyl ǥ-D-glucopyranoside serves as a fluorogenic substrate for the ǥ-glucosidase enzyme. The product, 4-methylumbelliferyl, shows a peak at 440nm in the fluorescence spectra.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M0905M9659M7008
description
α-glucosidase substrate
description
≥98% (TLC)
description
≥98% (HPLC)
description
β-xylosidase substrate
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)