Merck
M9659
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
4-Methylumbelliferyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H21NO8
Número CAS:
Peso molecular:
379.36
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
253-052-3
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-galactosaminide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)
InChI key
QCTHLCFVVACBSA-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-ᴅ-galactosaminide has been used as a substrate in the O-GlcNAcase assay.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)