Saltar a
M7008
4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside
β-xylosidase substrate, fluorogenic, ≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
4-Methylumbelliferyl β-D-xyloside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16O7
Número CAS:
Peso molecular:
308.28
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
229-784-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
39934
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside, β-xylosidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)22-11-5-8(2-3-9(7)11)21-15-14(19)13(18)10(16)6-20-15/h2-5,10,13-16,18-19H,6H2,1H3/t10-,13+,14-,15+/m1/s1
InChI key
JWIYLOHVJDJZOQ-KAOXEZKKSA-N
General description
A substrate for β-xylosidase
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M9659M0905M3657
description
β-xylosidase substrate
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (TLC)
description
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)