M9281
3-Methyladenine
autophagy inhibitor
Sinónimos:
3-MA, 6-Amino-3-methylpurine
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
mp
~300 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
cadena SMILES
Cn1cnc(N)c2ncnc12
InChI
1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3
Clave InChI
FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- to determine the expressions of autophagy-related genes (Beclin 1, light chain 3 (LC3) and p62) using the transfected human bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSCs)
- with cisplatin to study the inhibition of autophagy influenced cisplatin-induced apoptosis in A2780cp cells
- to study the interplay between colistin-induced autophagy and apoptosis
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.