Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H41N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
475.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
(R)-MG132,
assay
≥98%
Quality Segment
solubility
DMSO or DMF: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C=O)CC(C)C)=O)CC(C)C)=O)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N
Application
(R)-MG132 has been used in ubiquitination assay and is used as a proteasome inhibitor.
Biochem/physiol Actions
MG132 (carbobenzoxy-Leu-Leu-leucinal) is a tri-peptide aldehyde. It possesses antitumor activity and boosts cytostatic/cytotoxic effects of chemo- and radiotherapy. (R)-MG132 is a potent, membrane-permeable proteasome inhibitor. It can inhibit proteasome activity in lysates of J558L multiple myeloma cells and EMT6 breast cancer cells. The (R)-MG132 stereoisomer is a more effective inhibitor of chymotrypsin-like (ChTL), trypsin-like (TL), and peptidylglutamyl peptide hydrolyzing proteasome (PGPH) activities than the (S)-MG132.
Physical form
crystalline solid or supercooled liquid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?