M8937
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
48 wells (TC treated with lid)
Sinónimos:
culture dishes, culture plates, multi dishes, Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
Seleccione un Tamaño
$607.100
Fecha estimada de envío03 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
flat clear wells
polystyrene
$607.100
Fecha estimada de envío03 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
clear wells
flat clear wells
polystyrene
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pack of 1 ea (single packed)
fabricante / nombre comercial
Greiner 677180
tamaño
48 wells
pocillo volumen
1.7 mL
pocillo volumen de trabajo
0.5- 1.0 mL
color
clear
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Características y beneficios
- CELLSTAR® 48 Well Cell Culture Multiwell Plates enables improved cell adhesion through physical surface treatment.
- Features a lid that facilitates gas exchange with the lowest possible evaporation and significantly reduces the risk of cross-contamination.
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA, non-pyrogenic.
- Suitable for all common instruments and compatible with automated systems.
- Alphanumeric well coding for easy well/sample identification.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)