CLS3527
Corning® Costar® TC-Placas multipocillo tratadas
size 24 wells, flat bottom wells, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
descripción
growth area 1.9 cm2
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt
envase
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
fabricante / nombre comercial
Corning 3527
tamaño
24 wells
pocillo diám.
15.6 mm
pocillo volumen
3.4 mL
pocillo volumen de trabajo
0.38-0.57 mL
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)