L2506
ββ-Lactoglobulina from bovine milk
≥85% (PAGE), lyophilized powder
Sinónimos:
β-LG, Bos d 5, beta-LG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine milk
Ensayo
≥85% (PAGE)
Formulario
lyophilized powder
técnicas
titration: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
bovine ... LGB(280838)
Descripción general
Aplicación
- for the generation of calibration curve for protein solubility index
- in acid-base titration
- as a standard for surface hydrophobicity analysis
Calidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)