Spend $350.000 — Save 5%; Spend $600.000 — Save 10%; Spend $1.000.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $166.000 |
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $560.000 |
Acerca de este artículo
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
≥90% (PAGE)
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
General description
Application
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (PAGE), lyophilized powder | description ≥85% (PAGE), lyophilized powder | description ≥90% (PAGE), lyophilized powder | description Isoelectric focusing marker, pI 5.1 |
| assay ≥90% (PAGE) | assay ≥85% (PAGE) | assay ≥90% (PAGE) | assay - |
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information bovine ... LGB(280838) | Gene Information bovine ... LGB(280838) | Gene Information bovine ... LGB(280838) | Gene Information bovine ... LGB(280838) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ββ-Lactoglobulina from bovine milk
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?