Merck
L090001
Sigma-Aldrich
Diclorometano
Sinónimos:
Cloruro de metileno
Seleccione un Tamaño
4 X 4 L
$495.000
$495.000
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 X 4 L
$495.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.04
bp:
39.8-40 °C (lit.)
presión de vapor:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
$495.000
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
2.9 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1223 °F
lim. expl.
22 %
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
1.0 Acidity (titration)
color
clear
índice de refracción
n/D 1.421-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
densidad
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)