J4644
Anti-phospho-JNK1/2 (pThr183/pTyr185) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-phospho-SAPK (pTpY183/185), Anti-phospho-Stress Activated Protein Kinase (pTpY183/185), Anti-phospho-c-Jun N-terminal Kinase 1/2 (pTpY183/185)
Seleccione un Tamaño
$805.600
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$805.600
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunocytochemistry: 1:250
immunofluorescence: 1:250
immunohistochemistry: Assay Dependent
western blot: 1:200-1:2000 (using human 293 cells treated with UV radiation)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... MAPK8(5599)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Anti-phospho-JNK1/2 (SAPK) (pThr183/pTyr185 ) specifically recognizes the endogenous, active forms of JNK1 and 2 phosphorylated at threonine 183 and tyrosine 185.
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?