I3767
Anti-Interleukin-1β antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-IL-1β
Seleccione un Tamaño
$638.000
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$638.000
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
neutralization: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Il1b(16176)
Categorías relacionadas
Descripción general
Anti-Interleukin-1β antibody specifically reacts with mouse IL-1β. The antibody shows 25% cross reactivity with human recombinant IL-1β.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?