H9627
Hematoxylin
Sinónimos:
Natural Black 1
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
técnicas
titration: suitable
mp
200 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
95% ethanol: 1 mg/mL
cadena SMILES
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
Clave InChI
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Información sobre el gen
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)