Merck
03971
Hematoxylin solution according to Delafield
Sinónimos:
Delafield’s hematoxylin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
91401
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioChemika
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
microbe id | staining: suitable
impurities
ammonium alum, methanol
density
0.950-1.044 g/mL at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
suitability
suitable for microscopy, Chlamydia spp., Histoplasma spp., Plasmodium spp., Trichomonas spp., bacteria, protozoa, spirochetes
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
General description
Hematoxylin solution according to Delafield is a naturally ripened alum hematoxylin with potassium alum or ammonium alum as the mordant. It is used when the counterstain doesn′t possess any acid content in it. It is suitable to be used as a nuclear stain with eosin.
Application
Hematoxylin solution according to Delafield has been used to stain the nuclei of different sections of adipose tissue for its histochemical analysis. It is suitable for staining thick or thin blood films. It is also frequently used to stain and study the visibility of microfilariae.
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órganos diana
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
42 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)