Merck
H8502
Sigma-Aldrich
Dopamina hydrochloride
≥98% (TLC), powder, neurotransmitter
Sinónimos:
2-(3,4-Dihidroxifenil)etilamina hydrochloride, 3,4-Dihidroxifenetilamina hydrochloride, 3-Hidroxitiramina hydrochloride, 4-(2-Aminoetil)-1,2-bencenodiol hydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 G
$71.000
10 G
$133.000
25 G
$177.000
100 G
$358.000
$71.000
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$71.000
10 G
$133.000
25 G
$177.000
100 G
$358.000
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
189.64
Beilstein:
3656720
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
$71.000
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Dopamina hydrochloride,
Formulario
powder
Nivel de calidad
color
light tan
mp
248-250 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: 20 mg/mL
H2O: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
Clave InChI
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRB1(153)
Descripción general
La dopamina (DA) actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central.[1] Es una catecolamina sintetizada a partir del aminoácido L- tirosina. También actúa como una hormona en las vesículas de la médula suprarrenal, controlando así el ritmo cardiaco y la presión arterial. La ausencia de neuronas que contienen DA se asocia con la enfermedad de Parkinson.[2]La dopamina es producida y liberada por las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, ubicada en el sistema nervioso central.[3] Interviene en varias actividades tales como movimiento, comportamiento, aprendizaje, recompensa, castigo, soñar, trabajar, memoria, estado de ánimo, sueño, atención e inhibición de la producción de prolactina. La dopamina actúa también como un precursor en la síntesis de catecolaminas como la epinefrina y la norepinefrina.[4] El aumento de los niveles de dopamina por la vía tuberoinfundibular se asocia con esquizofrenia, alucinaciones, euforia y psicosis.[4] Una deficiencia de dopamina y norepinefrina constituye la base neuroquímica del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), un trastorno pediátrico.[5]
Aplicación
El clorhidrato de dopamina se ha utilizado:
  • para estudiar la modulación transitoria mediada por dopamina de las respuestas fisiológicas de los camarones patiblancos Litopenaeus vannamei.[6]
  • para estudiar los cambios mediados por dopamina en la sensibilidad inmunitaria a Lactococcus garvieae en el camarón gigante de agua dulce, Macrobrachium rosenbergii.[7]
  • para estudiar la relación molecular entre el estrés oxidativo inducido por dopamina y la toxicidad mHtt (mutante de la huntingtina) en relación con la activación de la ruta de la autofagia en un modelo ‘in vitro’ de la enfermedad de Huntington.[8]
  • como sustrato de la reacción en cascada del sistema de la profenoloxidasa (PPO) en el ensayo antimicrobiano dirigido a Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA) en la fase de biopelícula.[9]
  • añadido exógenamente al medio de cultivo para estudiar su efecto sobre los gusanos H. contortus hembra.[10]
Características y beneficios
Este compuesto es un producto destacado para investigación en neurociencia. Pulse aquí para descubrir más productos destacados para neurociencia. Encontrará más información sobre moléculas pequeñas bioactivas para otras áreas de investigación en sigma.com/disco ver-bsm.
Precaución
Sensible a la luz
Producto relacionado
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dopamine induces transient modulation of the physiological responses of whiteleg shrimp, Litopenaeus vannamei.
Chiu H-T et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 251, 558-566 (2006)
Natalia Del Campo et al.
Biological psychiatry, 69(12), e145-e157 (2011-05-10)
Through neuromodulatory influences over fronto-striato-cerebellar circuits, dopamine and noradrenaline play important roles in high-level executive functions often reported to be impaired in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Medications used in the treatment of ADHD (including methylphenidate, dextroamphetamine and atomoxetine) act to increase
Rafael Franco et al.
Biomedicines, 9(2) (2021-01-28)
Dopamine is derived from an amino acid, phenylalanine, which must be obtained through the diet. Dopamine, known primarily to be a neurotransmitter involved in almost any higher executive action, acts through five types of G-protein-coupled receptors. Dopamine has been studied
Y Luo et al.
The Journal of biological chemistry, 273(6), 3756-3764 (1998-03-07)
Dopamine (DA) is a neurotransmitter, but it also exerts a neurotoxic effect under certain pathological conditions, including age-related neurodegeneration such as Parkinson's disease. By using both the 293 cell line and primary neonatal rat postmitotic striatal neuron cultures, we show
Localisation of serotonin and dopamine in Haemonchus contortus
Rao VT, et al.
International Journal For Parasitology, 41(2), 249-254 (2011)
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How long can it be stored? I found two in our lab, but one at room temperature for years and another one in 10 oC fridge.
    1 answer
    1. This material should be stored refrigerated temperature at 2 - 8 °C. The product is assigned a retest date of approximately 2 years from the date of Quality release. The quality of this item cannot be quatanteed if stored outside of the recommended conditions for extended periods. Please see the link below to review the lot specific Certificate of Analysis to determine retest date:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h8502#product-documentation
      Helpful?
  2. Upon dissolving the H8502 powder, the solution turned dark purple/black. What could be the cause of this discoloration? Can the product still be considered suitable for use?
    Upon dissolving the H8502 powder, the solution turned dark purple/black. What could be the cause of this discoloration? Can the product still be considered suitable for use?
    1 answer
    1. Regarding the solubility of product H8502, it can be dissolved in alcohol at a concentration of 20 mg/mL or in water (H2O) at 100 mg/mL. It is recommended that solutions be prepared fresh and not stored for long-term use. Preparing aliquots for storage at -20°C or keeping the product in solution at 4-8°C is not advised.
      Dopamine, the active component, is sensitive to light and the free base form is particularly prone to oxidation. Solutions with a pH range of 5.4 to 6.8 have been reported to remain stable for a maximum of 48 hours at 25°C, beyond which the solution may darken and become unusable.
      Dopamine solutions should not be mixed with alkalis, iron salts, or oxidizing agents, and are known to be incompatible with certain antibiotics, including amphotericin, ampicillin, gentamicin sulfate, and benzylpenicillin.
      In the literature, you can find some articles where the stability of this compound is indicated. For example: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14651669
      Helpful?
  3. Is this product analytical standard that can be used in LCMSMS to quantify the amount of Dopamine?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is not tested as an analytical standard for use in LCMSMS.
      Helpful?
  4. Can it be stored at -20C
    1 answer
    1. The recommended storage temperature for this product is 2-8°C. In general, powder materials are not affected by freezer storage, however, this item has not been tested under these storage conditions.