Documentos clave
5.08225
Sigma-Aldrich
(Z)-4-Hydroxytamoxifen
≥99% (HPLC), liquid, estrogen receptor modulator, Calbiochem
Sinónimos:
InSolution Tamoxifen, 4-Hydroxy-, ( Z)-, ( Z)-4-(1-(4-(Dimethylaminoethoxy)phenyl)-2-phenyl-1-butenyl)phenol, ( Z)-4-(1-(4-(2-(Dimethylamino)ethoxy)phenyl)-2-phenylbut-1-enyl)phenol, (Z)-4-Hydroxytamoxifen, (Z)-4-OH-TAM, trans-4-Hydroxytamoxifen
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H29NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
387.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nombre del producto
(Z)-4-Hydroxytamoxifen, InSolution, ≥99%
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
N(CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CC)/c3ccc(cc3)O)\c2ccccc2)(C)C
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-10-14-23(28)15-11-20)26(21-8-6-5-7-9-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
Clave InChI
DODQJNMQWMSYGS-QPLCGJKRSA-N
Descripción general
A 10 mM (2 mg/516 µL) sterile-filtered solution of (Z)-4-Hydroxytamoxifen in ethanol.
A cell-permeable, active metabolite of Tamoxifen (Cat. No. 579000) that acts as a potent inhibitor of PKC. It is more potent than the parent compound and inhibits PKC by modifying its catalytic domain.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
Estrogen receptor
Advertencia
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Forma física
A 10 mM (2 mg/516 µL) sterile-filtered solution of (Z)-4-Hydroxytamoxifen in EtOH.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -20°C. Use only anhydrous, 200 proof ethanol for further dilutions.
Otras notas
Gundimeda, U., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 13504.
Ye, Q. and Bodell, W.J. 1996. Carcinogenesis17, 1747.
Laser, R., et al. 1985. Eur. J. Cancer Clin. Oncol.21, 985.
Jordan, V.C., et al. 1978. J. Toxicol. Environ. Health4, 364.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C