H3261
2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt
≥96%
Sinónimos:
Sodium Omadine, Sodium pyrithione, 1-Hydroxy-2-pyridinethione sodium salt, 2-Mercaptopyridine-1-oxide sodium salt, 2-Pyridinethiol-1-oxide sodium salt, Pyrithione sodium salt
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥96%
color
faintly beige
white to light yellow
solubilidad
H2O: 50 mg/mL
espectro de actividad antibiótica
fungi
Modo de acción
cell membrane | interferes
cadena SMILES
[Na+].[O-][n+]1ccccc1[S-]
InChI
1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
Clave InChI
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?