Documentos clave
H2542
Sigma-Aldrich
Histone H3.3 human
Sinónimos:
Histone, Human
Seleccione un Tamaño
100 μG
$106.000
$106.000
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$106.000
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
$106.000
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Formulario
liquid
concentración
1 mg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... H3-3A(3020)
Otras notas
Supplied as 1 mg/mL in 20 mM NaPO4, pH 7.0, 0.3 M NaCl, 1 mM EDTA, and 1 mM DTT.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)