G7637
Guanosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt
≥85% (HPLC), powder
Sinónimos:
GDPβS trilithium salt, GDP-β-S, GDP-β-S-Li3
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥85% (HPLC)
Formulario
powder
color
white
solubilidad
H2O: 20 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H15N5O10P2S.3Li/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(24-9)1-23-26(19,20)25-27(21,22)28;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,19,20)(H2,21,22,28)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
Clave InChI
LMCWQGPJYZRMKU-CYCLDIHTSA-K
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Ligadura / enlace
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.