G8634
Guanosine 5′-[γ-thio]triphosphate tetralithium salt
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC), powder
Sinónimos:
GTPγS tetralithium salt, GTP-γ-S-Li4, Guanosine 5′-O-(3-thiotriphosphate) tetralithium salt
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
H2O: ≥75 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3S.4Li/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(26-9)1-25-29(19,20)27-30(21,22)28-31(23,24)32;;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,23,24,32)(H3,11,13,14,18);;;;/q;4*+1/p-4/t3-,5-,6-,9-;;;;/m1..../s1
Clave InChI
AMQXJFWJOAWCPV-ZVQJTLEUSA-J
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.