Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $146.000 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $510.000 |
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $1.640.000 |
Acerca de este artículo
$146.000
Nombre del producto
Guanosine 5′-[β,γ-imido]triphosphate trisodium salt hydrate, ≥85% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1nc(O)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)NP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H17N6O13P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-16(7)9-6(18)5(17)3(28-9)1-27-32(25,26)29-31(23,24)15-30(20,21)22;;;/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H,25,26)(H3,11,13,14,19)(H4,15,20,21,22,23,24);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChI key
QGJNRMUNXAROIT-CYCLDIHTSA-K
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥85% (HPLC), powder | description ≥93% (HPLC), powder | description ≥90% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source bovine (casein), bacterial (corynebacterium sp), yeast, Porcine brain | biological source synthetic, Porcine brain, microbial (Corynebacterium sp) | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥85% (HPLC) | assay ≥93% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
![Guanosine 5′-[β,γ-imido]triphosphate trisodium salt hydrate ≥85% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/204/494/05808804-1ca7-44bf-b6c5-d4934dc7cb85/640/05808804-1ca7-44bf-b6c5-d4934dc7cb85.png)