900200O
Avanti
Dolichol (13~21)
Avanti Research™ - A Croda Brand 900200O
Sinónimos:
Dolichol Mixture (13~21)
Productos recomendados
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 1 mg (900200O-1mg)
pkg of 1 × 2 mg (900200O-2mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 900200O
lipid type
neutral lipids
neutral glycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C\CC[C@@H](CCO)C
InChI
1S/C25H44O/c1-21(2)11-7-12-22(3)13-8-14-23(4)15-9-16-24(5)17-10-18-25(6)19-20-26/h11,13,15,17,25-26H,7-10,12,14,16,18-20H2,1-6H3/b22-13+,23-15+,24-17-/t25-/m0/s1
InChI key
KLGBTYNAYAZPFD-YGRYZZMUSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)