G0259
D-Glucosaminic acid
≥98% (TLC)
Sinónimos:
2-Amino-2-deoxy-D-gluconic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D -15.0 to -14.0 °, c = 2.5% (w/v) in hydrochloric acid
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to off-white
mp
235 °C
solubilidad
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO6/c7-3(6(12)13)5(11)4(10)2(9)1-8/h2-5,8-11H,1,7H2,(H,12,13)/t2-,3-,4-,5-/m1/s1
Clave InChI
UFYKDFXCZBTLOO-TXICZTDVSA-N
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?