F2047
Anti-c-Myc
clone 9E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-c-Myc
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9E10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
condiciones de almacenamiento
protect from light
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
5 μg/mL (suitable for immunoflourescence)
técnicas
immunocytochemistry: 5.0 μg/mL using mammalian cells transfected with c-Myc tagged fusion protein, fixed with paraformaldehyde.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MYC(4609)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)