Saltar a
D9652
Tubos de membrana de celulosa para diálisis
avg. flat width 33 mm (1.3 in.)
Sinónimos:
Cellulose Dialysis Tubing, Cellulose Membrane, Dialysis Membrane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 ft
Comprobar disponibilidad del carrito
$202.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
$202.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
avg. diam.
21 mm , when full
avg. flat width
33 mm (1.3 in.)
capacity
~110 mL/ft
General description
Peso molecular de corte (PMC) típico = 14 000.
Packaging
Suministrado en rollos, seco
Preparation Note
La eliminación del glicerol incluido como humectante puede conseguirse lavando el tubo con agua corriente durante 3-4 horas. La retirada de los compuestos de azufre puede conseguirse tratando los tubos con una disolución de sulfuro de sodio al 0,3% (p/v) a 80°C durante 1 minuto. Lave con agua caliente (60 °C) durante 2 minutos, seguido de acidificación con una disolución al 0,2 % (v/v) de ácido sulfúrico. Luego enjuague con agua caliente para eliminar el ácido. Este tubo retendrá la mayor parte de las proteínas de peso molecular de 12 000 o superior.
Analysis Note
Puede contener glicerina y compuestos azufrados en cantidades superiores a trazas.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D9277D9402D9527
avg. flat width
33 mm (1.3 in.)
avg. flat width
10 mm (0.4 in.)
avg. flat width
76 mm (3.0 in.)
avg. flat width
43 mm (1.7 in.)
avg. diam.
21 mm , when full
avg. diam.
6 mm , when full
avg. diam.
49 mm , when full
avg. diam.
27 mm , when full
capacity
~110 mL/ft
capacity
~10 mL/ft
capacity
~640 mL/ft
capacity
~175 mL/ft
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)