Saltar a
N9653
Netropsin dihydrochloride
From Streptomyces netropsis, ≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
Congocidin, Sinanomycin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$262.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H26N10O3 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
503.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
$262.000
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Netropsin dihydrochloride, from Streptomyces netropsis, ≥98% (HPLC), powder
biological source
Streptomyces netropsis
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow
solubility
H2O: 1 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]Cl.[H]Cl.NC(CCNC(C1=CC(NC(C2=CC(NC(CNC(N)=N)=O)=CN2C)=O)=CN1C)=O)=N
InChI
1S/C18H26N10O3.2ClH/c1-27-9-11(6-12(27)16(30)23-4-3-14(19)20)26-17(31)13-5-10(8-28(13)2)25-15(29)7-24-18(21)22;;/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3,(H3,19,20)(H,23,30)(H,25,29)(H,26,31)(H4,21,22,24);2*1H
InChI key
SDRHUASONSRLFR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Netropsin is an unusual n-methylpyrrole-containing oligopeptide that binds to AT-rich sequences of dsDNA, especially in the minor groove. Thus, it protects such regions from DNase I and other endonucleases, and also inhibits topoisomerases. Netropsin disrupts the cell cycle, prolonging G and arresting in G.
Disclaimer
Protect from light.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHL26626
vibrant-m
PHL26626
Thermopsine
description
from Streptomyces netropsis, ≥98% (HPLC), powder
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
color
faintly yellow
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)