D3695
DMOG
≥98% (HPLC), powder, HIF-hydroxylase inhibitor
Sinónimos:
Dimethyloxalylglycine, N-(Methoxyoxoacetyl)-glycine methyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
DMOG, ≥98% (HPLC)
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
H2O: >30 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC(=O)CNC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H9NO5/c1-11-4(8)3-7-5(9)6(10)12-2/h3H2,1-2H3,(H,7,9)
Clave InChI
BNJOZDZCRHCODO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- in hypoxia-inducible factor (HIF) activity assay
- to examine its effects on the degradation of HIF-1α and renal regeneration
- in DMOG preconditioning of adipose tissues
- as vehicle control for the primary liquid culture of CD34+ cells
- for endothelial cell stimulation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.