Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 vial | Comprobar disponibilidad del carrito | $34.200 $25.650 |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12164500
EC Number:
243-737-5
NACRES:
NA.84
$25.650
Precio de catálogo$34.200Ahorre 25 %Promoción solo por Internet
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solid
Quality Segment
packaging
vial of 5 mg
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
Application
Inidcator substrate for the quantitative determination of glucose in food and other materials utilizing the glucose oxidase-peroxidase-o-dianisidine enzymatic assay.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description vial of 5 mg | description A protective agent for SH groups. | description 98% | description 95% |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| packaging vial of 5 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?