Merck
D184
Diethylamine NONOate sodium salt hydrate
≥97% (NMR), crystalline, nitrix oxide donor
Sinónimos:
1,1-Diethyl-2-hydroxy-2-nitroso-hydrazine sodium, 2-(N,N-Diethylamino)-diazenolate 2-oxide sodium salt hydrate, DEA NONOate sodium salt hydrate, Diethylamine/nitric oxide complex sodium salt hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3CH2)2N–N(N=O)O- Na+ xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
155.13 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
crystalline
Storage condition:
desiccated, protect from light
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Diethylamine NONOate sodium salt hydrate, ≥97% (NMR)
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
crystalline
storage condition
desiccated, protect from light
color
white
mp
45 °C (lit.)
solubility
H2O: >10 mg/mL, methanol: >25 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].CCN(CC)N([O-])N=O
InChI
1S/C4H10N3O2.Na.H2O/c1-3-6(4-2)7(9)5-8;;/h3-4H2,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
InChI key
BVCZSYKIXSAMOT-UHFFFAOYSA-N
Application
Diethylamine NONOate sodium salt hydrate has been used as a nitric oxide donor to evaluate endothelium-independent dilation. It has also been used to determine the level of nitric oxide in cell free systems.
Biochem/physiol Actions
Diethylamine NONOate is a complex of diethylamine with nitric oxide used to generate a controlled release of nitric oxide in solution.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)