Merck
D0306
Sigma-Aldrich
DIPSO
DIPSO
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
BioXtra, pH 4.0-5.5 (20 °C, 0.1 M in H2O), ≥98% (titration)
Sinónimos:
3-(N,N-Bis[2-hydroxyethyl]amino)-2-hydroxypropanesulfonic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H17NO6S
Número de CAS:
Peso molecular:
243.28
Beilstein:
2105454
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
BioXtra
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (titration)
Formulario
powder
impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
residuo de ign.
≤0.1%
pH
4.0-5.5 (20 °C, 0.1 M in H2O)
intervalo de pH útil
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
mp
189-192 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 0.1 M, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorción
≤0.025 at 260 in H2O at 0.1 M
≤0.025 at 280 in H2O at 0.1 M
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
cadena SMILES
OCCN(CCO)CC(O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-3-1-8(2-4-10)5-7(11)6-15(12,13)14/h7,9-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
Clave InChI
XCBLFURAFHFFJF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Filip Duša et al.
Electrophoresis, 37(2), 363-371 (2015-10-16)
The use of bare fused silica capillary in CE can sometimes be inconvenient due to undesirable effects including adsorption of sample or instability of the EOF. This can often be avoided by coating the inner surface of the capillary. In
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Netherlands
    • Reviews 2
    • Votes 6
    5 out of 5 stars.
    Great buffer for trials
    Great buffer to test when the standard ones don't seem to work.