221473
Hidróxido de potasio
ACS reagent, ≥85%, pellets
Sinónimos:
Potasa cáustica
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
presión de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
Ensayo
≥85%
Formulario
pellets
impurezas
≤0.001% N compounds
≤2.0% K2CO3
10-15% water
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- Conversion of nitriles to amide in tert-butanol.
- Cross-coupling of aryl halides with different sulfur-, oxygen- and nitrogen-based nucleophiles in dimethyl sulfoxide.
- As an activator for the preparation of activated carbons from corn cobs.
- As a base for the N-alkylation of nitrogen heterocycles in polyethylene glycol-ether solvents.
- Synthesis of (S)-1-(4-benzyl-2-thioxothiazolidin-3-yl)propan-1-one from (S)-phenylalaninol.
- To catalyze the polymerization of propylene oxide.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)