D0184
2′-Deoxyuridine 5′-triphosphate sodium salt solution
100 mM in H2O
Sinónimos:
dUTP sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99%
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
100 mM in H2O
color
colorless
actividad extraña
DNase, RNase, none detected
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O14P3.Na.H/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;
Clave InChI
FVFWWPFKJNTHIQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)