CLS6626
Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
volume (25.0 mL), non-sterile
Sinónimos:
pipet tips
Seleccione un Tamaño
$65.900
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$65.900
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025
Productos recomendados
sterility
non-sterile
packaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Corning 6626
volume
(25.0 mL)
General description
- Ideal for viscous, dense and volatile liquides
- Minimum increments printed on the syringe itself
- Accurately deliver selected dose
- Made from high quality polypropylene and polyethylene
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)