CLS2019
Corning® cap inserts for cryogenic vials
yellow
Sinónimos:
Corning cap
Seleccione un Tamaño
$34.100
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$34.100
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Corning 2019
color
yellow
Descripción general
- Cap inserts provide color coding for easy sample identification
- Inserts are packaged in resealable bags
- Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)