Merck
CLS2017
Corning® cap inserts for cryogenic vials
red
Sinónimos:
Corning cap
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121704
Color:
red
Sterility:
non-sterile
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 2017
color
red
General description
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification
  • Inserts are packaged in resealable bags
  • Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)