CLS11656
Corning® closed system bottle
capacity 250 mL, polystyrene, male MPC connector, sterile
Sinónimos:
storage vessel
Seleccione un Tamaño
$1.180.000
Fecha estimada de envío02 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$1.180.000
Fecha estimada de envío02 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
clear bottle
polystyrene
round bottle
wide-mouth bottle
esterilidad
sterile
Características
cap
male MPC connector
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 11656
capacidad
250 mL
Descripción general
The preassembled transfer caps have two ports.
One port ends in a 0.2 μm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in a male Luer Lock. The dip tube reaches all the way to the bottom of the flask for easy aseptic transfer of your liquid handling processes.
- Made from optically clear polystyrene
- Sterilized to SAL 10-6
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)