FM-92
13012429, human skin, Fibroblastic
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
FM-92, from human skin, 13012429, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
origen biológico
human skin
descripción
Human melanoma
envase
tube of 5 μg 13012429-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13012429-1VL
modo de crecimiento
Adherent
morfología
Fibroblastic
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11,12
D16S539: 13,14
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15,19
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)