CAS9GFPV
Cas9 GFP Lentiviral Particles
Sinónimos:
GFP Lentiviral Particles
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
envase
pkg of 8 x 25 μL (aliquots)
concentración
≥5 x 10 8 VP/ml virus (via p24 assay)
aplicaciones
CRISPR
gen reportero
GFP
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Categorías relacionadas
Descripción general
To order gRNA in any format click here
Aplicación
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of cell lines stably expressing Cas9-GFP
Características y beneficios
- Highly specific
- Highly active
- Ready to infect/transduce
Principio
Definición de unidad
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
El cribado satisfactorio para el descubrimiento de compuestos candidatos y dianas farmacológicas requiere reactivos y suministros de gran rendimiento, probados y adecuados para el proceso. Encuentre las herramientas adecuadas para sus procesos de CRO, farmacéuticos o biotecnológicos destinadas al cribado de moléculas pequeñas y productos biológicos, así como para sólidos análisis de inmunogenicidad destinados a garantizar la seguridad terapéutica.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.