Documentos clave
CAS9BST
Sigma-Aldrich
CAS9 Blasticidin Lenti Plasmid
About This Item
Código UNSPSC:
41106610
NACRES:
NA.51
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
envase
vial of 50 μL
concentración
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Selección
ampicillin
blasticidin
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This product is a blasticidin resistant lenti-Cas9 plasmid for generation of lentiviral particles. Use Sigma′s lentiviral Cas9 reagents to efficiently generate stable cell lines expressing Cas9 for CRISPR genome editing. Sigma′s lenti-Cas9 plasmid is one part of a two-vector CRISPR system with individual Cas9 and gRNA expression vectors. Please see the link below to order gRNA.
Aplicación
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Componentes
1ug of plasmid DNA, EF1a-Cas9-2A-Blasticidin Lenti
Ligadura / enlace
Click here to order gRNA plasmid and virus.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)