Merck
C8721
Millipore
Cetrinix supplement
suitable for microbiology
Sinónimos:
C-N supplement
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Agency
according to ISO 16266:2006
esterilidad
sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Pseudomonas spp.
Aplicación
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Pseudomonas species. One vial is sufficient for 500 mL medium.
Componentes
Components per vial in mg:
Cetrimide, 100.00
Nalidixic Acid, 7.50
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2