Documentos clave
53477
Millipore
CFC Selective Supplement
ready-to-use, for Pseudomonas spp., suitable for microbiology
Sinónimos:
Pseudomonas Selective Supplement, Cetrimide Fucidin Cephaloridine Selective Supplement
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Agency
according to ISO 13720:2010
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Características
ready-to-use
envase
pkg of 5 ampules
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Pseudomonas spp.
Descripción general
The CFC Selective Supplement is a microbiological medium supplement designed for the selective isolation of Pseudomonas species. The supplement facilitates the growth of desired Pseudomonas species while inhibiting others. Each vial of supplement is sufficient for preparing 500 mL of medium.
Aplicación
CFC Selective Supplement is used for the selective isolation of Pseudomonas species in a variety of testing environments, including clinical, environmental, food and beverage, and pharmaceutical testing.
Componentes
per vial sufficient for 500 mL medium
Cetrimide 5mg, Fucidin 5mg, Cephaloridine 25mg
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Gastrointestinal tract
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)