Documentos
C6557
Sistema de portaobjetos con cámara Nunc® Lab-Tek® II
wells 2, well area 4 cm2, sterile
Sinónimos:
cell culture chamber, chamber slides, microscope slides, microscopy slides
About This Item
UNSPSC Code:
41122600
NACRES:
NB.22
material
colorless
polystyrene chamber
sterility
sterile
feature
CE marked
packaging
pack of 16 ea
case of 96 ea
manufacturer/tradename
Nunc 154461
well area
4 cm2
wells
2
working volume
1.0-2.0 mL
suitability
suitable for (cell culture; attachment and growth of cells)
General description
Sistema de portaobjetos con cámara Nunc® Lab-Tek® II
  • Cámara de medio de poliestireno extraíble de 1, 2, 4 y 8 pocillos
  • Portaobjetos para microscopio no fluorescente, vidrio (25 × 75 × 1,2 mm) con esquinas redondeadas
  • Adhesivo biocompatible
  • Cubierta de poliestireno
  • Borde de pozo hidrófobo inerte impreso en el portaobjetos
  • Área de escritura impresa Superfrost®
  • Tratamiento para una excelente fijación y crecimiento de las células
  • Separador de portaobjetos incluido en cada paquete
Legal Information
Chamber Slide is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Superfrost is a registered trademark of Erie Scientific Co.