PEZGS0816
Portaobjetos Millicell® EZ
8-well glass chamber slide, 0.7 cm2/well, 16/pk, sterile
Sinónimos:
Portaobjetos con cámara, Portaobjetos de vidrio de 8 pocillos
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene wells
soda-lime glass slide
Quality Level
sterility
ethylene oxide treated
sterile
feature
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
packaging
box of 16 units (4 trays, 4 units/tray)
manufacturer/tradename
Millicell®
technique(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
H
13.9 mm , excluding lid
16.2 mm , including lid
L × W × H
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide dimensions
L
77.8 mm
W
33.8 mm
size
8 wells
well surface area
0.7 cm2
well volume
200-700 μL
shipped in
ambient
General description
Preparation Note
- Cultive, fije y tiña las células de acuerdo con el protocolo preferido.
- Para acceder al portaobjetos microscópico, mantenga portaobjetos Millicell® EZ sobre una superficie plana y rompa las cuatro pestañas empujándolas hacia abajo con el pulgar. Retire la cubierta. Mantenga el portaobjetos sobre la mesa y tire de los pocillos hacia arriba para sacarlos. Retire el portaobjetos del soporte.
Legal Information
Related product
Los clientes también vieron
Artículos
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.