Documentos clave
C6807
Sistema de portaobjetos con cámara Nunc® Lab-Tek® II
wells 4, well area 1.7 cm2, sterile
Sinónimos:
cell culture chamber, chamber slides, microscope slides, microscopy slides
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Materiales
colorless
polystyrene chamber
esterilidad
sterile
Características
CE marked
envase
pack of 16 ea
case of 96 ea
fabricante / nombre comercial
Nunc 154526
superficie del pocillo
1.7 cm2
pocillos
4
volumen de trabajo
0.5-1.0 mL
idoneidad
suitable for (cell culture; attachment and growth of cells)
Descripción general
Sistema de portaobjetos con cámara Nunc® Lab-Tek® II
  • Cámara de medio de poliestireno extraíble de 1, 2, 4 y 8 pocillos
  • Portaobjetos para microscopio no fluorescente, vidrio (25 × 75 × 1,2 mm) con esquinas redondeadas
  • Adhesivo biocompatible
  • Cubierta de poliestireno
  • Borde de pozo hidrófobo inerte impreso en el portaobjetos
  • Área de escritura impresa Superfrost®
  • Tratamiento para una excelente fijación y crecimiento de las células
  • Separador de portaobjetos incluido en cada paquete
Información legal
Chamber Slide is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Superfrost is a registered trademark of Erie Scientific Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hao Sun et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 20(7), 1234-1246 (2016-01-30)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic fatal lung disease characterized by aberrant accumulation of fibroblast population and deposition of extra cellular matrix. Increasing evidence support that epithelial-mesenchymal transition (EMT) of alveolar epithelial cells is a critical process in the
Muzammel Haque et al.
Virology, 499, 156-164 (2016-09-24)
We have previously shown that the HSV-1 gK and UL20 proteins interact and function in virion envelopment, membrane fusion, and neuronal entry. Alignment of the predicted secondary structures of gKs encoded by BoHV-1, HSV-1, HSV-2, EHV-1 and VZV indicated a