C3678
Anti-Pan Cadherin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinónimos:
Anti-ACOGS, Anti-ARVD14, Anti-CD325, Anti-CDHN, Anti-CDw325, Anti-NCAD
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
whole antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
mol peso
antigen 135 kDa
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
rabbit, cat, chicken, human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using protease-digested animal heart sections
indirect immunofluorescence: 1:100 using cultured MDBK cells
western blot: 1:200
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
chicken ... CDH2(414745)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)