C2605
Cellulase from Aspergillus sp.
aqueous solution
Sinónimos:
Carezyme 4500L®, Carezyme®
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
form
solid
specific activity
≥1000 units/g
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Visión general de los métodos de lisis celular y extracción de proteínas: solubilización con detergente, lisis mediante congelación-descongelación, choque osmótico, tratamiento con ultrasonidos, lisis celular enzimática y técnicas de alteración mecánica como la homogeneización con Dounce, Polytron y con mortero y almirez.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.