Acerca de este artículo
Número CAS:
Número CE:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
≥10,000 units/g dry wt.
Biological source:
fungus (Trichoderma viride )
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
fungus (
form
solid
specific activity
≥10,000 units/g dry wt.
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
transformation: suitable
color
yellow-white
input
plant, fungi and insect sample(s)
solubility
water: soluble
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
CELLULYSIN™ Cellulase, Trichoderma viride has been used:
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short term storage. Stock solutions are stable for up to 3 days at 4°C or for up to 1 month at -20°C.
Other Notes
One unit is a measure of decomposing activity using a filter paper substrate at 40°C, pH 4.0.
Takebe, I., et al. 1968. Plant Cell Physiol.9, 115.
Tomita, Y., et al. 1968. J. Ferment. Technol.46, 701.
Tomita, Y., et al. 1968. J. Ferment. Technol.46, 701.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CELLULYSIN is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?