B3555
BMP2, human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
Bone Morphogenetic Protein 2 human, BMP-2
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Bone Morphogenetic Protein 2 human, ≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥98% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
26 kDa
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
color
white
solubilidad
water: soluble 0.100 mL, clear, colorless
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... BMP2(650)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)